Merck
AMBH97F079E6
Ambeed, Inc.
2,3-Dihydro-1H-indene-4-carbaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
146.19
MDL號碼:
Iupac Name
4-indanecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H10O/c11-7-9-5-1-3-8-4-2-6-10(8)9/h1,3,5,7H,2,4,6H2
InChI 密鑰
VAZZQRFSDNZKPO-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/51932-70-8.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)