Merck
AMBH97F05B9D
Ambeed, Inc.
1-Chloro-4-methylphthalazine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
178.62
MDL编号:
Iupac Name
1-chloro-4-methylphthalazine
Inchi Code
1S/C9H7ClN2/c1-6-7-4-2-3-5-8(7)9(10)12-11-6/h2-5H,1H3
InChI key
IEDBAGGSOLFBBH-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/19064-68-7.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)