Merck
AMBH97F04C7C
Ambeed, Inc.
6-Chlorobenzothiophene
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
168.65
MDL號碼:
Iupac Name
6-chlorobenzo[b]thiophene
Inchi Code
1S/C8H5ClS/c9-7-2-1-6-3-4-10-8(6)5-7/h1-5H
InChI 密鑰
APAMKXUATGRDBB-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/66490-20-8.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)