跳转至内容
Merck

AMBH97F04AF8

Ambeed, Inc.

2-(1,2,4-Triazol-1-yl)aniline

登录查看公司和协议定价


About This Item

CAS号:
分子量:
160.18
MDL编号:

Iupac Name

2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)aniline

Inchi Code

1S/C8H8N4/c9-7-3-1-2-4-8(7)12-6-10-5-11-12/h1-6H,9H2

InChI key

ZZBULULHFMWHMB-UHFFFAOYSA-N

储存温度

Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature

Purity

95%

Country of Origin

CN

Shipping Temperature

Normal

Physical Form

Liquid or semi-solid or solid

Product Link

https://www.ambeed.com/products/39876-84-1.html

历史批次信息供参考:

分析证书(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.

如需帮助,请联系 客户支持

已有该产品?

在文件库中查找您最近购买产品的文档。

访问文档库

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系客户支持