Iupac Name
methyl 2-(fluorosulfonyl)benzoate
Inchi Code
1S/C8H7FO4S/c1-13-8(10)6-4-2-3-5-7(6)14(9,11)12/h2-5H,1H3
InChI key
LLQSKDZICCVCEB-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/137654-46-7.html
Synonym
Methyl 2-(fluorosulfonyl)benzoate
Signal Word
Danger
Hazard Statements
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系客户支持