Iupac Name
4-hydroxy-3-(3-methylbut-2-enyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H14O3/c1-8(2)3-4-9-7-10(12(14)15)5-6-11(9)13/h3,5-7,13H,4H2,1-2H3,(H,14,15)
InChI 密鑰
LBSJJNAMGVDGCU-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1138-41-6.html
Synonym
4-Hydroxy-3-(3-methylbut-2-en-1-yl)benzoic acid
Signal Word
Warning
Hazard Statements
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系客户支持