Iupac Name
2-{[(trifluoromethyl)sulfonyl]oxy}phenyl trifluoromethanesulfonate
Inchi Code
1S/C8H4F6O6S2/c9-7(10,11)21(15,16)19-5-3-1-2-4-6(5)20-22(17,18)8(12,13)14/h1-4H
InChI key
XISAIQHXAICQIV-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/17763-91-6.html
Synonym
1,2-Phenylene bis(trifluoromethanesulfonate)
Signal Word
Danger
Hazard Statements
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系客户支持