Merck
AMBH97BA0CF0
Ambeed, Inc.
4-((4-Fluorobenzyl)oxy)benzaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
230.24
MDL號碼:
Iupac Name
4-[(4-fluorobenzyl)oxy]benzaldehyde
Inchi Code
1S/C14H11FO2/c15-13-5-1-12(2-6-13)10-17-14-7-3-11(9-16)4-8-14/h1-9H,10H2
InChI 密鑰
QGULWBQOCMQNFD-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/56442-17-2.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/56442-17-2.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)