Iupac Name
4-bromo-2-methoxy-1-(trifluoromethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C8H6BrF3O2/c1-13-7-4-5(9)2-3-6(7)14-8(10,11)12/h2-4H,1H3
InChI key
LDGCUJSMICRHPM-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/672948-65-1.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系客户支持