跳转至内容
Merck

AMBH97BA0329

Ambeed, Inc.

3-Hydroxy-2,2-dimethylpropyl 3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate

登录查看公司和协议定价


About This Item

CAS号:
分子量:
204.27
MDL编号:

Iupac Name

3-hydroxy-2,2-dimethylpropyl 3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate

Inchi Code

1S/C10H20O4/c1-9(2,5-11)7-14-8(13)10(3,4)6-12/h11-12H,5-7H2,1-4H3

InChI key

SZCWBURCISJFEZ-UHFFFAOYSA-N

储存温度

Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature

Purity

98%

Country of Origin

CN

Shipping Temperature

Normal

Physical Form

solid

Product Link

https://www.ambeed.com/products/1115-20-4.html

象形图

CorrosionExclamation mark

Signal Word

Danger

Hazard Statements

Precautionary statements


历史批次信息供参考:

分析证书(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.

如需帮助,请联系 客户支持

已有该产品?

在文件库中查找您最近购买产品的文档。

访问文档库

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系客户支持