Merck
AMBH9614FDD1
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 2-bromobutanoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
223.11
MDL编号:
Iupac Name
tert-butyl 2-bromobutanoate
Inchi Code
1S/C8H15BrO2/c1-5-6(9)7(10)11-8(2,3)4/h6H,5H2,1-4H3
InChI key
RIUJWUWLGXBICR-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/24457-21-4.html
象形图
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)