Iupac Name
3-bromo-3'-chloro-1,1'-biphenyl
Inchi Code
1S/C12H8BrCl/c13-11-5-1-3-9(7-11)10-4-2-6-12(14)8-10/h1-8H
InChI key
XDPLWYUXKVCBFV-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/844856-42-4.html
Signal Word
Danger
Hazard Statements
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系客户支持