Iupac Name
5-methyl-2-pyrazinecarboxamide
Inchi Code
1S/C6H7N3O/c1-4-2-9-5(3-8-4)6(7)10/h2-3H,1H3,(H2,7,10)
InChI key
OYBQCUZBVHFPBU-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5521-57-3.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系客户支持