跳转至内容
Merck

AMBH9614FAFB

Ambeed, Inc.

3-Bromo-5-chloro-2-fluoroaniline

登录查看公司和协议定价


About This Item

分子量:
224.46
MDL编号:

Iupac Name

3-bromo-5-chloro-2-fluoroaniline

Inchi Code

1S/C6H4BrClFN/c7-4-1-3(8)2-5(10)6(4)9/h1-2H,10H2

InChI key

CSHMFIIPOVGVDN-UHFFFAOYSA-N

储存温度

Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature

Purity

97%

Country of Origin

CN

Shipping Temperature

Normal

Physical Form

solid

Product Link

https://www.ambeed.com/products/1269232-95-2.html

历史批次信息供参考:

分析证书(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.

如需帮助,请联系 客户支持

已有该产品?

在文件库中查找您最近购买产品的文档。

访问文档库

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系客户支持