Iupac Name
4-[2-(1-piperidinyl)ethoxy]aniline
Inchi Code
1S/C13H20N2O/c14-12-4-6-13(7-5-12)16-11-10-15-8-2-1-3-9-15/h4-7H,1-3,8-11,14H2
InChI key
VTBHKDHFDNLZNG-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or viscous liquid orliquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/38948-27-5.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系客户支持