Merck
AMBH9614F81C
Ambeed, Inc.
1-Benzothiophene-5-carbonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
159.21
MDL编号:
Iupac Name
1-benzothiophene-5-carbonitrile
Inchi Code
1S/C9H5NS/c10-6-7-1-2-9-8(5-7)3-4-11-9/h1-5H
InChI key
IPJUOWGTGHKFKN-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2060-63-1.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)