Iupac Name
3-fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H8FN.ClH/c6-4-1-5(7,2-4)3-4;/h1-3,7H2;1H
InChI 密鑰
XILAEKMSLWYFHT-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1826900-79-1.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系客户支持