跳转至内容
Merck

AMBH9614F0A5

Ambeed, Inc.

(S)-1-(5-Fluoro-2-iodophenyl)ethanol

登录查看公司和协议定价


About This Item

分子量:
266.05
MDL號碼:

Iupac Name

(S)-1-(5-fluoro-2-iodophenyl)ethan-1-ol

Inchi Code

1S/C8H8FIO/c1-5(11)7-4-6(9)2-3-8(7)10/h2-5,11H,1H3/t5-/m0/s1

InChI 密鑰

GQGBQRLYBYFVAW-YFKPBYRVSA-N

儲存溫度

Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C

Purity

97%

Country of Origin

CN

Shipping Temperature

Normal

Physical Form

Solid or liquid

Product Link

https://www.ambeed.com/products/1454847-96-1.html

象形圖

Exclamation mark

Signal Word

Warning

Hazard Statements


历史批次信息供参考:

分析证书(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.

如需帮助,请联系 客户支持

已有该产品?

在文件库中查找您最近购买产品的文档。

访问文档库

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系客户支持