Merck
AMBH9614F06C
Ambeed, Inc.
1-(3-(Chloromethyl)-4-methoxyphenyl)ethanone
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
198.65
MDL號碼:
Iupac Name
1-[3-(chloromethyl)-4-methoxyphenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C10H11ClO2/c1-7(12)8-3-4-10(13-2)9(5-8)6-11/h3-5H,6H2,1-2H3
InChI 密鑰
BNLRVFJSVGTTGG-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/62581-82-2.html
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/62581-82-2.html
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)