跳转至内容
Merck

AMBH95E08A06

Ambeed, Inc.

4-((2-Hydroxyethoxy)carbonyl)benzoic acid

登录查看公司和协议定价


About This Item

CAS号:
分子量:
210.19
MDL號碼:

Iupac Name

4-[(2-hydroxyethoxy)carbonyl]benzoic acid

Inchi Code

1S/C10H10O5/c11-5-6-15-10(14)8-3-1-7(2-4-8)9(12)13/h1-4,11H,5-6H2,(H,12,13)

InChI 密鑰

BCBHDSLDGBIFIX-UHFFFAOYSA-N

儲存溫度

Sealed in dry,Room Temperature

Purity

95%

Country of Origin

CN

Shipping Temperature

Normal

Physical Form

solid

Product Link

https://www.ambeed.com/products/1137-99-1.html

象形圖

Exclamation mark

Signal Word

Warning

Hazard Statements

Precautionary statements

MSDS

https://www.ambeed.com/products/1137-99-1.html


历史批次信息供参考:

分析证书(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.

如需帮助,请联系 客户支持

已有该产品?

在文件库中查找您最近购买产品的文档。

访问文档库

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系技术服务部门