跳转至内容
Merck

AMBH95E0852E

Ambeed, Inc.

5,6-Dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-2-carboxylic acid

登录查看公司和协议定价


About This Item

CAS号:
分子量:
168.22
MDL编号:

Iupac Name

5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-2-carboxylic acid

Inchi Code

1S/C8H8O2S/c9-8(10)7-4-5-2-1-3-6(5)11-7/h4H,1-3H2,(H,9,10)

InChI key

XSFUFVBXPLWNBK-UHFFFAOYSA-N

储存温度

Sealed in dry,2-8C

Purity

97%

Country of Origin

CN

Shipping Temperature

Normal

Physical Form

solid

Product Link

https://www.ambeed.com/products/40133-06-0.html

象形图

Exclamation mark

Signal Word

Warning

Hazard Statements


历史批次信息供参考:

分析证书(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.

如需帮助,请联系 客户支持

已有该产品?

在文件库中查找您最近购买产品的文档。

访问文档库

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系客户支持