跳转至内容
Merck

AMBH93E4C4D9

Ambeed, Inc.

1,1,2,2-Tetrakis(4-(pyridin-4-yl)phenyl)ethene

登录查看公司和协议定价


About This Item

分子量:
640.79
MDL號碼:

Iupac Name

1,1,2,2-tetrakis(4-(pyridin-4-yl)phenyl)ethene

Inchi Code

1S/C46H32N4/c1-9-41(10-2-33(1)37-17-25-47-26-18-37)45(42-11-3-34(4-12-42)38-19-27-48-28-20-38)46(43-13-5-35(6-14-43)39-21-29-49-30-22-39)44-15-7-36(8-16-44)40-23-31-50-32-24-40/h1-32H

InChI 密鑰

DXNBXIFFCPRQAI-UHFFFAOYSA-N

儲存溫度

Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature

Purity

97%

Country of Origin

CN

Shipping Temperature

Normal

Physical Form

solid

Product Link

https://www.ambeed.com/products/1227195-24-5.html

象形圖

Exclamation mark

Signal Word

Warning

Hazard Statements


历史批次信息供参考:

分析证书(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.

如需帮助,请联系 客户支持

已有该产品?

在文件库中查找您最近购买产品的文档。

访问文档库

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系客户支持