Merck
AMBH581767B0
Ambeed, Inc.
1-Chloro-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
248.55
MDL编号:
Iupac Name
1-chloro-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H3ClF6/c9-6-2-1-4(7(10,11)12)3-5(6)8(13,14)15/h1-3H
InChI key
XIVDTLKMHDHQCB-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/327-76-4.html
象形图
FlameExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)