Merck
AMBH580648BB
Ambeed, Inc.
2,4,6-Trihydroxy-3-methylbenzaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
168.15
MDL编号:
Iupac Name
2,4,6-trihydroxy-3-methylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H8O4/c1-4-6(10)2-7(11)5(3-9)8(4)12/h2-3,10-12H,1H3
InChI key
NUIFJORMHWBUMI-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/55743-13-0.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/55743-13-0.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)