Merck
AMBH580645DC
Ambeed, Inc.
2,6-Dichloro-4-methylnicotinaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
190.03
MDL编号:
Iupac Name
2,6-dichloro-4-methylnicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C7H5Cl2NO/c1-4-2-6(8)10-7(9)5(4)3-11/h2-3H,1H3
InChI key
SRHRJWIUZARPIK-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/91591-70-7.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/91591-70-7.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)