Merck
AMBH324ABAD9
Ambeed, Inc.
3-Oxo-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine-5-carboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
193.16
MDL號碼:
Iupac Name
3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H7NO4/c11-7-4-14-6-3-1-2-5(9(12)13)8(6)10-7/h1-3H,4H2,(H,10,11)(H,12,13)
InChI 密鑰
OCBVWXXCVFAUBS-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/483282-25-3.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/483282-25-3.html
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)