Merck
AMBH3155FE82
Ambeed, Inc.
3-Cyanobenzamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
146.15
MDL號碼:
Iupac Name
3-cyanobenzamide
Inchi Code
1S/C8H6N2O/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-4H,(H2,10,11)
InChI 密鑰
PAQVSWFCADWSLB-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3441-01-8.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/3441-01-8.html
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)