跳转至内容
Merck

AMBH303C6A2A

Ambeed, Inc.

4-Bromo-N,N-bis(4-methoxyphenyl)aniline

登录查看公司和协议定价


About This Item

分子量:
384.27
MDL编号:

Iupac Name

N-(4-bromophenyl)-4-methoxy-N-(4-methoxyphenyl)aniline

Inchi Code

1S/C20H18BrNO2/c1-23-19-11-7-17(8-12-19)22(16-5-3-15(21)4-6-16)18-9-13-20(24-2)14-10-18/h3-14H,1-2H3

InChI key

XXCDCFFPMMCPEE-UHFFFAOYSA-N

储存温度

Sealed in dry,Room Temperature

Purity

98%

Country of Origin

CN

Shipping Temperature

Normal

Physical Form

solid

Product Link

https://www.ambeed.com/products/194416-45-0.html

象形图

Exclamation mark

Signal Word

Warning

Hazard Statements

Precautionary statements


历史批次信息供参考:

分析证书(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.

如需帮助,请联系 客户支持

已有该产品?

在文件库中查找您最近购买产品的文档。

访问文档库

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系客户支持