跳转至内容
Merck

AMBH303C634C

Ambeed, Inc.

2-Methoxybenzamide

登录查看公司和协议定价


About This Item

CAS号:
分子量:
151.16
MDL编号:

Iupac Name

2-methoxybenzamide

Inchi Code

1S/C8H9NO2/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)8(9)10/h2-5H,1H3,(H2,9,10)

InChI key

MNWSGMTUGXNYHJ-UHFFFAOYSA-N

储存温度

Sealed in dry,Room Temperature

Purity

95%

Country of Origin

CN

Shipping Temperature

Normal

Physical Form

solid

Product Link

https://www.ambeed.com/products/2439-77-2.html

象形图

Exclamation mark

Signal Word

Warning

Hazard Statements

MSDS

https://www.ambeed.com/products/2439-77-2.html


历史批次信息供参考:

分析证书(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.

如需帮助,请联系 客户支持

已有该产品?

在文件库中查找您最近购买产品的文档。

访问文档库

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系技术服务部门