Merck
AMBH303C5F83
Ambeed, Inc.
5-Bromopyridine-3-sulfonyl chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
256.51
MDL编号:
Iupac Name
5-bromo-3-pyridinesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H3BrClNO2S/c6-4-1-5(3-8-2-4)11(7,9)10/h1-3H
InChI key
AVILRJQPDYPXFQ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/65001-21-0.html
象形图
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)