跳转至内容
Merck

AMBH303C4A53

Ambeed, Inc.

1-(4-Bromonaphthalen-1-yl)ethanone

登录查看公司和协议定价


About This Item

CAS号:
分子量:
249.11
MDL编号:

Iupac Name

1-(4-bromo-1-naphthyl)ethanone

Inchi Code

1S/C12H9BrO/c1-8(14)9-6-7-12(13)11-5-3-2-4-10(9)11/h2-7H,1H3

InChI key

CSVHMWORIJZGTJ-UHFFFAOYSA-N

储存温度

Sealed in dry,Room Temperature

Purity

95%

Country of Origin

CN

Shipping Temperature

Normal

Physical Form

Colorless to White to Yellow Solid or Semi-solid or liquid

Product Link

https://www.ambeed.com/products/46258-62-2.html

象形图

Exclamation mark

Signal Word

Warning

Hazard Statements

Precautionary statements


历史批次信息供参考:

分析证书(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.

如需帮助,请联系 客户支持

已有该产品?

在文件库中查找您最近购买产品的文档。

访问文档库

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系客户支持