跳转至内容
Merck

AMBH2D701A7B

Ambeed, Inc.

5-Aminopyridin-3-ol

登录查看公司和协议定价


About This Item

CAS号:
分子量:
110.12
MDL编号:

Iupac Name

5-amino-3-pyridinol

Inchi Code

1S/C5H6N2O/c6-4-1-5(8)3-7-2-4/h1-3,8H,6H2

InChI key

YZSGZMGPVYECOU-UHFFFAOYSA-N

储存温度

Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C

Purity

97%

Country of Origin

CN

Shipping Temperature

Normal

Physical Form

solid

Product Link

https://www.ambeed.com/products/3543-01-9.html

象形图

Exclamation mark

Signal Word

Warning

Hazard Statements

Precautionary statements


历史批次信息供参考:

分析证书(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.

如需帮助,请联系 客户支持

已有该产品?

在文件库中查找您最近购买产品的文档。

访问文档库

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系客户支持