跳转至内容
Merck

AMBH2D6FEF75

Ambeed, Inc.

1-(4-Fluorophenyl)propan-2-ol

登录查看公司和协议定价


About This Item

分子量:
154.18
MDL编号:

Iupac Name

1-(4-fluorophenyl)-2-propanol

Inchi Code

1S/C9H11FO/c1-7(11)6-8-2-4-9(10)5-3-8/h2-5,7,11H,6H2,1H3

InChI key

AKJGNXCUDQDKEB-UHFFFAOYSA-N

储存温度

Sealed in dry,Room Temperature

Purity

96%

Country of Origin

CN

Shipping Temperature

Normal

Physical Form

liquid

Product Link

https://www.ambeed.com/products/444308-32-1.html

象形图

Exclamation mark

Signal Word

Warning

Hazard Statements

Precautionary statements


历史批次信息供参考:

分析证书(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.

如需帮助,请联系 客户支持

已有该产品?

在文件库中查找您最近购买产品的文档。

访问文档库

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系客户支持