Merck
AMBH2D6FA33C
Ambeed, Inc.
3-Chloro-5-nitrophenol
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
173.56
MDL编号:
Iupac Name
3-chloro-5-nitrophenol
Inchi Code
1S/C6H4ClNO3/c7-4-1-5(8(10)11)3-6(9)2-4/h1-3,9H
InChI key
HIZPNTCIGGXRIF-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/618-63-3.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)