跳转至内容
Merck

AMBH2D6F850F

Ambeed, Inc.

5-Bromoisoquinolin-6-amine

登录查看公司和协议定价


About This Item

分子量:
223.07
MDL编号:

Iupac Name

5-bromo-6-isoquinolinamine

Inchi Code

1S/C9H7BrN2/c10-9-7-3-4-12-5-6(7)1-2-8(9)11/h1-5H,11H2

InChI key

JDEBLBVBKMBILY-UHFFFAOYSA-N

储存温度

Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature

Purity

98%

Country of Origin

CN

Shipping Temperature

Normal

Physical Form

solid

Product Link

https://www.ambeed.com/products/566943-98-4.html

象形图

Exclamation mark

Signal Word

Warning

Precautionary statements


历史批次信息供参考:

分析证书(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.

如需帮助,请联系 客户支持

已有该产品?

在文件库中查找您最近购买产品的文档。

访问文档库

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系客户支持