Merck
AMBH2D6F7E46
Ambeed, Inc.
2-Bromo-5-methylnicotinonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
197.03
MDL號碼:
Iupac Name
2-bromo-5-methylnicotinonitrile
Inchi Code
1S/C7H5BrN2/c1-5-2-6(3-9)7(8)10-4-5/h2,4H,1H3
InChI 密鑰
OXULGZNPTSIVHO-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/65996-18-1.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)