跳转至内容
Merck

AMBH2D6F6D28

Ambeed, Inc.

tert-Butyl 2-((4R,6S)-6-((E)-2-(4-(4-fluorophenyl)-6-isopropyl-2-(N-methylmethylsulfonamido)pyrimidin-5-yl)vinyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl)acetate

登录查看公司和协议定价


About This Item

分子量:
577.72
MDL编号:

Iupac Name

tert-butyl [(4R,6S)-6-((E)-2-{4-(4-fluorophenyl)-6-isopropyl-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-5-pyrimidinyl}ethenyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl]acetate

Inchi Code

1S/C29H40FN3O6S/c1-18(2)25-23(15-14-21-16-22(38-29(6,7)37-21)17-24(34)39-28(3,4)5)26(19-10-12-20(30)13-11-19)32-27(31-25)33(8)40(9,35)36/h10-15,18,21-22H,16-17H2,1-9H3/b15-14+/t21-,22-/m1/s1

InChI key

WIFPCEOJTKZGSA-UQECUQMJSA-N

储存温度

Inert atmosphere,2-8C

Purity

97%

Country of Origin

CN

Shipping Temperature

Normal

Physical Form

solid

Product Link

https://www.ambeed.com/products/289042-12-2.html

象形图

Exclamation mark

Signal Word

Warning

Hazard Statements

Precautionary statements


历史批次信息供参考:

分析证书(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.

如需帮助,请联系 客户支持

已有该产品?

在文件库中查找您最近购买产品的文档。

访问文档库

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系客户支持