跳转至内容
Merck

AMBH2D6F5723

Ambeed, Inc.

4-Amino-6-chloropyridin-3-ol

登录查看公司和协议定价


About This Item

分子量:
144.56
MDL编号:

Iupac Name

4-amino-6-chloro-3-pyridinol

Inchi Code

1S/C5H5ClN2O/c6-5-1-3(7)4(9)2-8-5/h1-2,9H,(H2,7,8)

InChI key

ZUYLSPMIGQJBGC-UHFFFAOYSA-N

储存温度

Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C

Purity

97%

Country of Origin

CN

Shipping Temperature

Normal

Physical Form

solid

Product Link

https://www.ambeed.com/products/138084-65-8.html

象形图

Exclamation mark

Signal Word

Warning

Hazard Statements

Precautionary statements


历史批次信息供参考:

分析证书(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.

如需帮助,请联系 客户支持

已有该产品?

在文件库中查找您最近购买产品的文档。

访问文档库

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系客户支持