Merck
AMBH2D6F4274
Ambeed, Inc.
2-Chloro-5-methoxypyrazine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
144.56
MDL號碼:
Iupac Name
2-chloro-5-methoxypyrazine
Inchi Code
1S/C5H5ClN2O/c1-9-5-3-7-4(6)2-8-5/h2-3H,1H3
InChI 密鑰
TXEDKXSWNOQSKG-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow to Brown Solid or Liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/33332-31-9.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/33332-31-9.html
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)