跳转至内容
Merck

AMBH2D6F1B51

Ambeed, Inc.

(R)-2-Amino-3-(4-aminophenyl)propanoic acid

登录查看公司和协议定价


About This Item

分子量:
180.21
MDL编号:

Iupac Name

(2R)-2-amino-3-(4-aminophenyl)propanoic acid

Inchi Code

1S/C9H12N2O2/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,10-11H2,(H,12,13)/t8-/m1/s1

InChI key

CMUHFUGDYMFHEI-MRVPVSSYSA-N

储存温度

Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature

Purity

97%

Country of Origin

CN

Shipping Temperature

Normal

Physical Form

solid

Product Link

https://www.ambeed.com/products/102281-45-8.html

象形图

Exclamation mark

Signal Word

Warning

Hazard Statements

Precautionary statements


历史批次信息供参考:

分析证书(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.

如需帮助,请联系 客户支持

已有该产品?

在文件库中查找您最近购买产品的文档。

访问文档库

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系客户支持