Merck
AMBH2D6F18D9
Ambeed, Inc.
N-(6-Chloro-3-formylpyridin-2-yl)pivalamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
240.69
MDL號碼:
Iupac Name
N-(6-chloro-3-formyl-2-pyridinyl)-2,2-dimethylpropanamide
Inchi Code
1S/C11H13ClN2O2/c1-11(2,3)10(16)14-9-7(6-15)4-5-8(12)13-9/h4-6H,1-3H3,(H,13,14,16)
InChI 密鑰
QTIICTFBNRXNRF-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/127446-34-8.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/127446-34-8.html
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)