跳转至内容
Merck

AMBH2D6F0F93

Ambeed, Inc.

tert-Butyl (2-bromothiazol-5-yl)carbamate

登录查看公司和协议定价


About This Item

分子量:
279.16
MDL编号:

Iupac Name

tert-butyl 2-bromo-1,3-thiazol-5-ylcarbamate

Inchi Code

1S/C8H11BrN2O2S/c1-8(2,3)13-7(12)11-5-4-10-6(9)14-5/h4H,1-3H3,(H,11,12)

InChI key

DXTQRJCFSNCPMD-UHFFFAOYSA-N

储存温度

Inert atmosphere,2-8C

Purity

97%

Country of Origin

CN

Shipping Temperature

Normal

Physical Form

solid

Product Link

https://www.ambeed.com/products/1094070-77-5.html

象形图

Exclamation mark

Signal Word

Warning

Hazard Statements

Precautionary statements


历史批次信息供参考:

分析证书(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.

如需帮助,请联系 客户支持

已有该产品?

在文件库中查找您最近购买产品的文档。

访问文档库

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系客户支持