Merck
Z266027
Supelco
薄层层析板支架
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115711
NACRES:
NC.07
价格与库存信息目前不能提供
物料
stainless steel rack
技术
thin layer chromatography (TLC): suitable
一般描述
可以将两片 20×20cm、10×20cm 或 5×20cm 的薄层层析板固定在标准的玻璃展开槽内。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)