Merck
Z166375
Quantofix® 亚硫酸盐测试条
Copper (Cu+, Cu2+)
登录并加购,请在购物车里查看协议价、货期和发货地。
选择规格
变更视图
关于此项目
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41113034
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
description
range mg/L 0, 10, 30, 100, 300, semi-quantitative
specific analyte(s)
copper
packaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
Macherey-Nagel
color
white to red-violet change
detection method
colorimetric
General description
用于离子和其他物质的半定量测定。由试纸已被密封的塑料条组成。试纸区域的大小能实现与塑料盒上提供的色标相同尺寸的区域进行清晰的比较。长度足以被很容易的处理,即使在测试侵蚀性或其他有毒溶液时。
  • 快速;浸入即读
  • 无需设备,只需一根检测棒即可进行分析
  • 高度特异性;可通过沉淀或掩盖而消除干扰
  • Dim.: 6 × 95 × 0.2 mm
Legal Information
Quantofix is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co., KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)