Merck
W510424
Sigma-Aldrich
3′,4′-二甲氧基苯乙酮
≥98%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
选择尺寸
变更视图
About This Item
线性分子式:
(CH3O)2C6H3COCH3
CAS号:
分子量:
180.20
Beilstein:
781213
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
生物源
synthetic
化驗
≥98%
bp
286-288 °C (lit.)
mp
47-54 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
感官的
woody; floral; sweet
SMILES 字串
COc1ccc(cc1OC)C(C)=O
InChI
1S/C10H12O3/c1-7(11)8-4-5-9(12-2)10(6-8)13-3/h4-6H,1-3H3
InChI 密鑰
IQZLUWLMQNGTIW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)