Merck
W298018
Sigma-Aldrich
玫瑰醇
mixture of L-citronellol and geraniol, FCC
别名:
L-香茅醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H20O
CAS号:
分子量:
156.27
FEMA编号:
2980
EC 号:
欧洲委员会编号:
76
UNSPSC代码:
12164502
PubChem化学物质编号:
Flavis编号:
2.027
NACRES:
NA.21
性状检查:
floral; waxy; rose
等级:
Halal
Kosher
生物来源:
synthetic
食品过敏原:
no known allergens
价格与库存信息目前不能提供
生物来源
synthetic
质量水平
等级
Halal
Kosher
管理合规性
FCC
FDA 21 CFR 172.515
旋光性
[α]22/D −6°, neat
折射率
n20/D 1.469 (lit.)
沸点
68-70 °C/1.8 mmHg (lit.)
密度
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
一般描述
天然存在:存在于老鹳草和香茅油中。
生化/生理作用
味觉阈值为 0.5 至 10ppm
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
210.2 °F - closed cup
闪点(°C)
99 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 25, 74-74 (2000)