Merck
W280320
Sigma-Aldrich
3-辛酮
natural (US), ≥97%, FG
别名:
乙基戊基酮, 乙基正戊基酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)4COC2H5
CAS号:
分子量:
128.21
FEMA號碼:
2803
Beilstein:
1700021
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
Flavis號碼:
7.062
NACRES:
NA.21
等級
FG
Halal
Kosher
natural (US)
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
化驗
≥97%
折射率
n20/D 1.415 (lit.)
bp
167-168 °C (lit.)
密度
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
butter; herbaceous; spicy
SMILES 字串
CCCCCC(=O)CC
InChI
1S/C8H16O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h3-7H2,1-2H3
InChI 密鑰
RHLVCLIPMVJYKS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
123.8 °F - closed cup
閃點(°C)
51 °C - closed cup