Merck
W207101
Sigma-Aldrich
3-(2-呋喃基)丙酸异戊酯
≥97%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
选择尺寸
变更视图
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H18O3
CAS号:
分子量:
210.27
FEMA编号:
2071
EC 号:
欧洲委员会编号:
2092
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
PubChem化学物质编号:
Flavis编号:
13.023
管理合规性
FDA 21 CFR 172.515
方案
≥97%
折射率
n20/D 1.459 (lit.)
沸点
258 °C (lit.)
密度
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(C)CCOC(=O)CCc1ccco1
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)