Merck
H43202
Sigma-Aldrich
2-羟基-4-甲基嘧啶 盐酸盐
97%
别名:
4-甲基-2-嘧啶醇 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H6N2O · HCl
CAS号:
分子量:
146.57
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
方案
97%
mp
243 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
Cl.Cc1ccnc(O)n1
InChI
1S/C5H6N2O.ClH/c1-4-2-3-6-5(8)7-4;/h2-3H,1H3,(H,6,7,8);1H
InChI key
FDRYQDWXFZBBAD-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)