蒸汽压
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
方案
≥99.9%
表单
foil
自燃温度
572 °F
制造商/商品名称
Goodfellow 878-891-45
电阻率
13.5 μΩ-cm, 20°C
沸点
5425 °C (lit.)
mp
2996 °C (lit.)
密度
16.69 g/cm3 (lit.)
SMILES字符串
[Ta]
InChI
1S/Ta
InChI key
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N